Få mere at vide
Fisherbrand™ Silicium platinhærdet rør
Ideel til brug med peristaltisk pumpe på grund af dens højere rivestyrke og mindre sårbarhed over for spaltning eller mekanisk skade.
Brand:  Fisherbrand™ FB50859
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11562563
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Tube has no smell, taint or reaction with chlorine
  • Platinum cured tubing has higher clarity with no yellowing, as experienced with peroxide cured materials
  • 60°IRHD ±5°C
  • FDA, BGA and WRC approved
  • Temperature range: -60°C to 200°C
  • Anti-adherent, hydrophobic
  • High electrical and ozone resistance
  • Less bacteriological build up
  • Can be used for food, laboratory, pharmaceutical and medical applications
Tekniske data
Tekniske data
FDA, BGA and WRC approved
5 mm
For food, laboratory, pharmaceutical and medical applications
Platinum-cured Silicone
1 mm
Translucent
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Silicium platinhærdet rør > Size: 3 x 5mm