Få mere at vide
Fisherbrand™ Silicium platinhærdet rør
Artikelnummer. 11542573 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14,4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
Pakningsstørrelse:
10m
5m
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
11542573 14 mm 10m
11532563 3 mm 10m
11552573 17 mm 10m
11562573 22,5 mm 5m
11582573 31,5 mm 5m
11572573 26,5 mm 5m
11552563 4,5 mm 10m
11562563 5 mm 10m
11572563 6 mm 10m
11582563 7,2 mm 10m
11592563 8 mm 10m
11502573 9 mm 10m
11512573 9,5 mm 10m
11522573 12 mm 10m
11532573 13 mm 10m
12951388 14,4 mm 5m
11542563 4 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 11542573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    772.23 DKK
    523.29 DKK / 10m
    Spare 248.94 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til brug med peristaltisk pumpe på grund af dens højere rivestyrke og mindre sårbarhed over for spaltning eller mekanisk skade.
  • Røret har ingen lugt, lugt eller reaktion med klor
  • Platinhærdede rør har højere klarhed uden gulning, som det er tilfældet med peroxidhærdede materialer
  • 60 °IRHD± 5 °C
  • FDA, BGA og WRC godkendt
  • Temperaturområde: -60 °C til 200 °C
  • Anti-klæbende, hydrofobisk
  • Høj elektrisk modstand og ozonmodstand
  • Mindre bakteriologisk opbygning
  • Kan bruges til fødevarer, laboratorier, farmaceutiske og medicinske applikationer
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, BGA og WRC godkendt
Materiale Platinhærdet silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 14 mm
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Til brug med (applikation) Til fødevare-, laboratorie-, farmaceutiske og medicinske anvendelser
Farve Gennemskinnelig