Få mere at vide
Fisherbrand™ Silicium platinhærdet rør
Artikelnummer. 11542563 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14,4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
Pakningsstørrelse:
10m
5m
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11542563 4 mm 10m
11532563 3 mm 10m
11542573 14 mm 10m
11552573 17 mm 10m
11562573 22,5 mm 5m
11582573 31,5 mm 5m
11572573 26,5 mm 5m
11552563 4,5 mm 10m
11562563 5 mm 10m
11572563 6 mm 10m
11582563 7,2 mm 10m
11592563 8 mm 10m
11502573 9 mm 10m
11512573 9,5 mm 10m
11522573 12 mm 10m
11532573 13 mm 10m
12951388 14,4 mm 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 11542563
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.95 DKK
    85.69 DKK / 10m
    Spare 39.26 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til brug med peristaltisk pumpe på grund af dens højere rivestyrke og mindre sårbarhed over for spaltning eller mekanisk skade.
Denne slange har ingen lugt, lugt eller reaktion med klor. På grund af materialekonstruktionen har den fremragende ozon-, temperatur- og elektriske egenskaber, og der er mindre sandsynlighed for ekstruderingslinjer på både indre og ydre overflader og derfor mindre bakteriologisk opbygning. Den platinhærdede slange har højere klarhed uden gulning, som man oplever med peroxidhærdede materialer.
  • Høj klarhed
  • 60 °IRHD± 5 °C
  • FDA, BGA& WRC godkendt
  • Temperaturområde: -60 °C til 200 °C
  • Kan bruges til fødevarer, laboratorier, farmaceutiske og medicinske applikationer
  • Anti-klæbende, hydrofobisk
  • Høj elektrisk modstand og ozonmodstand
    • Boring: 2 mm
    • Væg: 1 mm
    • Udvendig diameter: 4 mm
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, BGA og WRC godkendt
Diameter (metrisk) Indvendig 2 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 4 mm
Tykkelse (metrisk) 1 mm.
Til brug med (applikation) Til fødevarer, laboratorier, farmaceutiske og medicinske