Description
- Røret har ingen lugt, lugt eller reaktion med klor
- Platinhærdede rør har højere klarhed uden gulning, som det er tilfældet med peroxidhærdede materialer
- 60 °IRHD± 5 °C
- FDA, BGA og WRC godkendt
- Temperaturområde: -60 °C til 200 °C
- Anti-klæbende, hydrofobisk
- Høj elektrisk modstand og ozonmodstand
- Mindre bakteriologisk opbygning
- Kan bruges til fødevarer, laboratorier, farmaceutiske og medicinske applikationer
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | FDA, BGA og WRC godkendt |
| Materiale | Platinhærdet silikone |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 1.5 mm |
| Til brug med (applikation) | Til fødevare-, laboratorie-, farmaceutiske og medicinske anvendelser |
| Farve | Gennemskinnelig |