Få mere at vide
Siliciumstang, polykrystallinsk, upoleret, 1,6 cm (0,6 tommer) diameter, 99,9999% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicon rod |
| Navn note | Upoleret, 1,6 cm (0,6 tommer) i diameter. |
| Mængde | 100 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈4,68 g/cm |
| Form | Polykrystallinsk |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9999% |