Få mere at vide
Silikonestang, 5,08 cm (2,0 tommer) dia., 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11353478
Skift visning
Mængde:
25 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353478 25 mm 25mm
11363478 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039103.DH
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-21-3
Molekylær formel Si
Molekylvægt (g/mol) 28.09
MDL nummer MFCD00085311
InChI nøgle XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC navn silicium
SMIL [Si]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon rod
Navn note 5,08 cm (2,0 tommer) i diameter.
Mængde 25 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈47,18 g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.999%