Få mere at vide
Silicon rod, 2.5cm (0.98in) dia, 99.999% (metals basis)
Mængde:
25 mm
100 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
150mm
25mm
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicon rod |
| Navn note | 2.5cm (0.98 in.) dia. |
| Mængde | 150 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈11.43g/cm |
| Form | Rod |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.999% |