Få mere at vide
Siliciumstang, 0,828 cm (0,326 tommer) dia, 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466605
Skift visning
Mængde:
100 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466605 100 mm 100mm
1 options
Artikelnummer. 15466605 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044625.DM
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon rod
Navn note 0,828 cm (0,326 tommer) i diameter.
CAS 7440-21-3
Mængde 100 mm
Lugt Lugtfri
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Si
MDL nummer MFCD00085311
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
InChI nøgle XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Si]
IUPAC navn silicium
Molekylvægt (g/mol) 28.09
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Procent renhed 99.999%