Få mere at vide
Siliciumpulver, krystallinsk, APS ∣ <50nm, 98%, Laser syntetiseret fra dampfase
Artikelnummer. 11498560
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498560 10 g 10g
11430710 2 g 2g
11488560 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498560 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044384.09
 Begrænset vare
På lager
Form: S.A. 70 til 100m2/g | CAS: 7440-21-3 | Si | 28,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-21-3
Molekylær formel Si
Molekylvægt (g/mol) 28.09
MDL nummer MFCD00085311
InChI nøgle XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC navn silicium
SMIL [Si]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 98%
Lugt Lugtfri
Følsomhed Luftfølsom
Udseende Pulver
Tæthed 2,33 g/cm3