Få mere at vide
Siliciumpulver, krystallinsk, APS 100nm, 99%, Plasma syntetiseret
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicon powder |
| Navn note | Plasma syntetiseret |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Partikelstørrelse | APS ≈100 nm |
| Form | Krystallinsk |
| FN nummer | UN1346 |
| Procent renhed | 99% |