Få mere at vide
Silicon powder, crystalline, -325 mesh, 99.999% (metals basis)
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicon powder |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 50 g |
| Maskestørrelse | −325 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Form | Krystallinsk pulver |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN1346 |
| Procent renhed | 99.999% |