Få mere at vide
Siliciumpulver, krystallinsk, -325 mesh, 99,5% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicon |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Udseende | Pulver |
| Analyseprocentområde | 99,5 % (metalbasis) |