Få mere at vide
Silicon powder, crystalline, -140 mesh, 98% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354647
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354647 50 g 50g
11364647 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039688.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Til plasmasprøjtning
Til plasmasprøjtning
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-21-3
Molekylær formel Si
Molekylvægt (g/mol) 28.09
MDL nummer MFCD00085311
InChI nøgle XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC navn silicium
SMIL [Si]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon powder
Farve Grå
Mængde 50 g
Maskestørrelse −140 Mesh
Lugt Lugtfri
Form Krystallinsk pulver
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1346
Procent renhed 98%