Få mere at vide
Siliciumpulver, krystallinsk, -100+200 mesh, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824921
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 15467015
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045609.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-21-3
Molekylær formel Si
Molekylvægt (g/mol) 28.09
MDL nummer MFCD00085311
InChI nøgle XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC navn silicon
SMIL [Si]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon
Farve Black to Gray
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Lugt Odorless
Udseende Gray to black powder