Få mere at vide
Siliciumpulver, APS 1-5 mikron, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11369678
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369678 10 g 10g
11379678 50 g 50g
11359678 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11369678 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044185.09
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 7440-21-3 | Si | 28,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-21-3
Molekylær formel Si
Molekylvægt (g/mol) 28.09
MDL nummer MFCD00085311
InChI nøgle XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC navn silicium
SMIL [Si]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Silicon
Navn note Til analyse APS
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Lugt Lugtfri
Udseende Pulver
Analyseprocentområde 99,9% (metalbasis)
Tæthed 2,33 g/cm3
compliance-icons
Product Identifier
  • Silicon powder, nodular
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Hazard Statement
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Silicon