Få mere at vide
Siliciumpulver, -325 mesh, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 15477275
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15477275 50 g 50g
15467275 10 g 10g
15487275 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15477275 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046654.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 7440-21-3 | Si | 28,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-21-3
Molekylær formel Si
Molekylvægt (g/mol) 28.09
MDL nummer MFCD00085311
InChI nøgle XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC navn silicium
SMIL [Si]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon powder
Mængde 50 g
Maskestørrelse −325 Mesh
Lugt Lugtfri
Form Pulver
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1346
Procent renhed 99.999%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silicon powder
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Silicon