Få mere at vide
Siliciumplade, 9,5 mm (0,37 tommer) tyk, 99,999 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11460211
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
25mm
50mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460211 50 x 50 mm 50mm
11343488 25 x 25 mm 25mm
11333488 100 x 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460211 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039110.FI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 7440-21-3 | Si | 28,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-21-3
Molekylær formel Si
Molekylvægt (g/mol) 28.09
MDL nummer MFCD00085311
InChI nøgle XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC navn silicium
SMIL [Si]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon plate
Navn note 9,5 mm (0,37 tommer) tyk
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈14,32g/25x25mm
Form Plade
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.999%