Få mere at vide
Siliciumplade, 6,35 mm (0,25 tommer) tyk, 99,999 % (metalbasis)
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Silicon plate |
| Navn note | 6,35 mm (0,25 tommer) tyk |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈9,54g/25x25mm |
| Form | Plade |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.999% |