Få mere at vide
Silicon plate, 12.5mm (0.5in) thick, 99.999% (metals basis)
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
25mm
50mm
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicon plate |
| Navn note | 12.5mm (0.5 in.) thick |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈19.09g/25x25mm |
| Form | Plate |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.999% |