Få mere at vide
Silicium, plasma standardopløsning, Specpure™ Si 10.000μ g/ml, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Silicium plasma standardopløsning anvendes som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicon plasma standard solution |
| Navn note | Si 10000μg/mL |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighed | Miscible with molten alkali oxides, a mixture of nitric and hydrofluoric acids; Immiscible with water, nitric and hydrochloric acid |
| Mængde | 500 mL |
| Grad | Specpure |
Sikkerhed og håndtering
- Silicon, plasma standard solution, Specpure, Si 10,000µg/ml
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrofluoric acid