Få mere at vide
Silicium, plasma standardopløsning, Specpure™ Si 10.000μ g/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349007
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11349007
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038723.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Silicium plasma standardopløsning anvendes som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00085311
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon plasma standard solution
Navn note Si 10000μg/mL
Fysisk form Væske
Opløselighed Miscible with molten alkali oxides, a mixture of nitric and hydrofluoric acids; Immiscible with water, nitric and hydrochloric acid
Mængde 50 mL
Grad Specpure