Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Silikone stempelring
Til brug med (udstyr):
2 til 6 l kolbe
50 til 500 ml kolbe
500 til 2000 ml kolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Descrizione
- Kraftig gummi Silikone stempelringe til kolber
- Til generelle laboratorieapplikationer
Specifica
Specifica
| Produkttype | Stempelring |
| Materiale | Silicium |
| Til brug med (udstyr) | 50 til 500 ml kolbe |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Mængde | 1 stk. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto