Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Silikone stempelring
Artikelnummer. 15869272
Skift visning
Til brug med (udstyr):
2 til 6 l kolbe
50 til 500 ml kolbe
500 til 2000 ml kolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15869272 50 til 500 ml kolbe Hver
15859312 500 til 2000 ml kolbe Hver
11704608 2 til 6 l kolbe Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15869272 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. 161040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.76 DKK
    157.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 48.27 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Brug denne stempelring til en række forskellige anvendelser. Silicon stempelring fås i et komplet sæt solide og splittede samlingskonfigurationer.
  • Kraftig gummi Silikone stempelringe til kolber
  • Til generelle laboratorieapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Silicium
Til brug med (udstyr) 50 til 500 ml kolbe
nr. pr. pakke 1 hv.
Mængde 1 stk.
Produkttype Stempelring