Få mere at vide
Silicon oxide, catalyst support, high surface area
Artikelnummer. p-4865073
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 11459980
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044740.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Form: S.A.250m2 /g
Typiske egenskaber: S.A 0,250m^2/gSiliconoxid anvendes som et katalysatorbæremateriale med et stort overfladeareal. Det fungerer som et medium, hvortil katalysator er fastgjort. Adskillige metaller såsom platin, rhodium, ruthenium, sølv, kobber, nikkel, jern, mangan, kobolt, wolfram og guld bæres over siliciumdioxid og bruges som katalysator i syntetisk kemi til forskellige anvendelser. For eksempel bruges silica-understøttede guldkatalysatorer til carbonmonoxidoxidation ved en opløsningsbaseret teknik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon oxide
Farve Hvid
Fysisk form Pellets
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Lugt Odorless
Udseende White pellets