Få mere at vide
Siliciumoxid, katalysatorstøtte, stor overfladeareal
Artikelnummer. 11459980
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459980 100 g 100g
11469980 500 g 500g
11479980 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459980 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044740.22
 Begrænset vare
På lager
Form: S.A. 250m2/g | CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Typiske egenskaber: S.A 0,250m^2/gSiliconoxid anvendes som et katalysatorbæremateriale med et stort overfladeareal. Det fungerer som et medium, hvortil katalysator er fastgjort. Adskillige metaller såsom platin, rhodium, ruthenium, sølv, kobber, nikkel, jern, mangan, kobolt, wolfram og guld bæres over siliciumdioxid og bruges som katalysator i syntetisk kemi til forskellige anvendelser. For eksempel bruges silica-understøttede guldkatalysatorer til carbonmonoxidoxidation ved en opløsningsbaseret teknik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon oxide
Farve Hvid
Fysisk form Pellets
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Udseende Hvide kugler
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.