Få mere at vide
Kartell™ Silicium væltende Septas
Beskrivelse
- Velegnet til brug i fødevare- og drikkevareindustrien
- Gennemstikbar prop
- Tophøjden repræsenterer den væltbare sektion
- Bundhøjden repræsenterer den nederste sektion
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Velegnet til brug i fødevare- og drikkevareindustrien |
| Højde (metrisk) | Topsektion: 20 mm, undersektion: 10 mm |
| Mængde | 1/stk. |
| Størrelse | Dia. 15 mm |
| Standard konusled | NS 14/23 |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) bund | 15 mm |
| Materiale | Silikone |
| Produkttype | Septum Stopper |