Få mere at vide
Silicium, oliebaseret standardløsning, Specpure™ Si 1000 g/μg, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicon Oil based standard solution |
| Navn note | Si 1000μg/g |
| Fysisk form | Væske |
| MDL nummer | MFCD00085311 |
| Mængde | 50 g |
| Grad | Specpure |