Få mere at vide
Lauda™ Silicium olie
Artikelnummer. 10673503
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10673503 5 l
1 options
Artikelnummer. 10673503 Leverandør Lauda™ Leverandørnr. LZB 321
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 l
Temperaturområde -50 °C til +120 °C
Type Silicium olie
Mængde 5 L
Temperatur (metrisk) Maksimum 120 °C
Viskositet 5 mm 2 /s ved 25 °C