Få mere at vide
Siliciumlump, 0,1-2,5 cm (0,04-1,0 tommer), 99,9999% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicon |
| Fysisk form | Lump |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99,9999% (metalbasis) |
| Lugt | Lugtfri |
| Udseende | Lump |