Få mere at vide
Hirschmann™ Silikone knopper låg
Artikelnummer. 10564252
Skift visning
Materiale:
Silikone
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10564252 Silikone Hver
1 options
Artikelnummer. 10564252 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9240796
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.00 DKK
    435.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 266.82 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Silikonelåg til Hirschmann™ 96-brønds plader, kan gennembores.
  • Fremstillet af silikone
Tekniske data
Materiale Silikone
Produkttype Knopper Låg
Pladekompatibilitet 96-brøndsplade