Få mere at vide
Silicium(IV)-oxid-sputtermål, 76,2 mm (3,0 tommer) dia x 6,35 mm (0,250 tommer) tykt, 99,995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473805
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15473805 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15473805 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041099.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Silicium(IV)-oxid-sputtermål har lav termisk ekspansionskoefficient, hvilket gør det ideelt til spejle og optiske flade. Det bruges til visningsvinduer, er gennemsigtigt til bølgelængder fra omkring 0,2 til 3,5 mikron, isolatorer til elektroniske applikationer og til fremstilling af halvledere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon(IV) oxide sputtering target
Navn note 76,2 mm (3,0 tommer) diameter x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD00011232
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 60.09
Procent renhed 99.995%