Få mere at vide
Silicium(IV)-oxid-sputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 6,35 mm (0,250 tommer) tykt, 99,995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453805
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453805 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15453805 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041097.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon(IV) oxide sputtering target
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD00011232
Formel vægt 60.09
Procent renhed 99.995%