Få mere at vide
Silicium(IV)oxid-sputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 3,18 mm (0,125 tommer) tykt, 99,995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15443805
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 stk.
Unit Size:
Hver
Product Code. Mængde Unit Size
15443805 1 stk. Hver
1 options
Product Code. 15443805 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 041096.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Add to basket
Magnetron sputtering kilde
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Silicon(IV) oxide sputtering target
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD00011232
Formel vægt 60.09
Procent renhed 99.995%