Få mere at vide
Silicium(IV)oxid, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407802
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11357007
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010856.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
Silica bruges til fremstilling af glas til vinduer, drikkeglas, drikkevareflasker og mange andre materialer. Optiske fibre til telekommunikation er lavet af silica. Det bruges også som råmateriale til mange keramik, såsom lertøj, stentøj og porcelæn. Derudover er silica et almindeligt tilsætningsstof i produktionen af fødevarer og farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14808-60-7
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kogepunkt 2230°C
Kemisk navn eller materiale Silicon(IV) oxide
Smeltepunkt 1710°C
Farve Brun til hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.999% (metals basis)
Opløselighedsinformation Silica is poorly soluble in water. The solubility is higher for the amorphous form compared to the crystalline compound.
IUPAC navn silandion
Formel vægt 60.09