Få mere at vide
Silicium(IV)oxid, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Silica bruges til fremstilling af glas til vinduer, drikkeglas, drikkevareflasker og mange andre materialer. Optiske fibre til telekommunikation er lavet af silica. Det bruges også som råmateriale til mange keramik, såsom lertøj, stentøj og porcelæn. Derudover er silica et almindeligt tilsætningsstof i produktionen af fødevarer og farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2230 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Silicon(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 1710 °C |
| Farve | Brun til hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99,999% (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Silica er dårligt opløseligt i vand. Opløseligheden er højere for den amorfe form sammenlignet med den krystallinske forbindelse. |
| IUPAC navn | dioxosilan |
| Formel vægt | 60.09 |
| Vis mere |