Få mere at vide
Silicium(IV)oxid, pulver, 1,5 mikron, 99,9%
Artikelnummer. 11313886
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313886 100 g 100g
11303886 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16987.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Silicium(IV)oxid bruges i en række forskellige anvendelser såsom fremstilling af glas, keramik og slibemidler og vandfiltrering. Det er et almindeligt tilsætningsstof i tandpleje- og mundplejeapplikationer og i produktionen af fødevarer, hvor det primært bruges som anti-sammenklumpnings- og friløbsmiddel i pulveriserede fødevarer eller til at absorbere vand i hygroskopiske applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Silicium(IV)oxid bruges i en række forskellige applikationer såsom fremstilling af glas, keramik og slibemidler og vandfiltrering. Det er et almindeligt tilsætningsstof i tandpleje- og mundplejeapplikationer og i produktionen af fødevarer, hvor det primært bruges som anti-sammenklumpnings- og friløbsmiddel i pulveriserede fødevarer eller til at absorbere vand i hygroskopiske applikationer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med hydrogenfluorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kogepunkt 2230 °C
Kemisk navn eller materiale Silicon(IV) oxide
Smeltepunkt 1710 °C
Navn note 1,5 mikron
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Tæthed 2
Merck Index 14,8493
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 60.09
Procent renhed 99.9%