Få mere at vide
Silicon(IV) oxide, powder, 0.5 micron, 99.9%
Artikelnummer. 11363876
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363876 25 g 25g
11373876 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363876 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16985.14
Request Bulk or Custom Format
Silicon(IV) oxide, 99.9%, O2Si, CAS Number-7631-86-9, silica, amorphous, silicic anhydride, tridymite, infusorial earth, silicon dioxide, silica, cristobalite, quartz, aerosil, diatomaceous earth, 100g, 2230 deg.C, CHEBI:30563, 231-545-4, 60.09, Warning | CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Silicium(IV)oxid bruges til fremstilling af glas til vinduer, drikkeglas, drikkevareflasker og mange andre materialer. Optiske fibre til telekommunikation er lavet af silica. Det bruges også som råmateriale til mange keramik såsom lertøj, stentøj og porcelæn. Derudover er silica et almindeligt tilsætningsstof i produktionen af fødevarer og farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Silicium(IV)oxid anvendes til fremstilling af glas til vinduer, drikkeglas, drikkevareflasker og mange andre materialer. Optiske fibre til telekommunikation er lavet af silica. Det bruges også som råmateriale til mange keramik såsom lertøj, stentøj og porcelæn. Derudover er silica et almindeligt tilsætningsstof i produktionen af fødevarer og farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Det er en meget stabil blanding af silicium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kogepunkt 2230°C
Kemisk navn eller materiale Silicon(IV) oxide
Smeltepunkt 1710°C
Navn note 0.5 micron
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Merck Index 14,8493
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 60.09
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Tæthed 2