Få mere at vide
Silicon(IV) oxide, amorphous, nanopowder, 99.9% (metals basis)
Beskrivelse
Silicium(IV)oxid anvendes som natriumaluminatstabilisator. Det bruges også som SDS-blanding af natriumalkylsulfater, der hovedsageligt består af natriumlaurylsulfat. Det fungerer også som kædeoverførselsmiddel ved polymerisation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2230°C |
| Kemisk navn eller materiale | Silicon(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 1710°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 60.09 |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Silicon(IV) oxide, amorphous, nanopowder
- Advarsel
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Silica, amorphous