Få mere at vide
Silicium(IV)oxid, amorft røg, overfladebehandlet, S.A. 205-245m2/g
Artikelnummer. 11335607
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11335607 50 g 50g
11315607 250 g 250g
11325607 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11335607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042782.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Belægninger, termisk isolering, silikoner | CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Belægninger, termisk isolering, silikoner
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon (IV) oxide
Navn note Amorphous fumed, surface treated
Farve Hvid
pH 6
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Lineær formel SiO2
Formel vægt 60.09
Lugt Odorless
Tæthed 2.2 g/mL