Få mere at vide
Silicium(IV)oxid, Amorf røget, Overfladebehandlet, S.A. 105 til 130 m2/g, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Anvendes som natriumstabiliserende modion til fremstilling af katalytiske silicabærere. Anvendes også i glasfremstilling, støberisandstøbning, metallurgisk fluxsand, keramisk sand, gasgenvinding, maling og belægninger, filtreringssand, kromatografisk søjlebehandling, træbehandling, blæk, tørremidler og pulvermetalstøbning. Det er den vigtigste gateway i elektroniske industrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicon(IV) oxide |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| IUPAC navn | dioxosilan |
| Formel vægt | 60.09 |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 1.8 g/cm3 at 20°C |