Få mere at vide
Silicium(IV)oxid, Amorf røget, S.A. 85 til 115 m2/g, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782115
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11375527
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042737.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til klæbemidler, tætningsmidler, silikoner
Silicium(IV)oxid, amorft anvendes som bærere, proceshjælpemidler, antiklumpnings- og friløbsmidler i dyrefoder. Skumdæmpende applikationer såsom maling, fødevarer, papir, tekstil og andre industrielle applikationer. Syntetiske siliciumdioxider anvendes som et rheologikontrolmiddel i plast. Det bruges også til fremstilling af klæbemidler, fugemasser og silikoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
S.A. 85 til 115 m2 /g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kogepunkt 2230°C
Kemisk navn eller materiale Silicon(IV) oxide
Smeltepunkt 1710°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 60.09
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.46
Tæthed 2.2 g/cm3 at 20°C