Få mere at vide
Silicium(IV)oxid, amorft damp, S.A. 350-420m2/g
Product Code. 11493760
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11493760 50 g 50g
11473760 250 g 250g
11483760 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11493760 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 089376.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Add to basket
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Funktionaliseret RAFT-middel til kontrolleret radikal polymerisation; specielt velegnet til polymerisation af styren; akrylat- og akrylamidmonomerer. Azidgruppe kan bruges til at konjugere til en række alkynfunktionaliserede biomolekyler. Chain Transfer Agent (CTA). SDS-blanding af natriumalkylsulfater, der hovedsageligt består af natriumlaurylsulfat. Anvendes som suspenderings- og fortykningsmiddel i lægemidler
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Specifications
Kogepunkt 2230 °C
Kemisk navn eller materiale Silicon (IV) oxide
Smeltepunkt 1710 °C
Navn note Amorf damp
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.46
Tæthed 2.2 g/mL
Merck Index 14,8493
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 60.09