Få mere at vide
Silicium(IV)oxid, 99,995% (metalbasis)
Product Code. 11349349
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11349349 25 g 25g
11339349 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11349349 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 088777.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Silicium(IV)oxid bruges til fremstilling af glas til vinduer, drikkeglas, drikkevareflasker og mange andre materialer. Optiske fibre til telekommunikation er lavet af silica. Det bruges også som råmateriale til mange keramik såsom lertøj, stentøj og porcelæn. Derudover er silica et almindeligt tilsætningsstof i produktionen af fødevarer og farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn silandion
SMIL O=[Si]=O
Specifications
Kogepunkt 2230 °C
Kemisk navn eller materiale Silicon(IV) oxide
Smeltepunkt 1710 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,995% (metalbasis)
Tæthed 2.2
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 60.09