Få mere at vide
Silicon(IV) oxide, 99.99% (metals basis)
Beskrivelse
Silica bruges primært til fremstilling af glas til vinduer, drikkeglas, drikkevareflasker. Størstedelen af optiske fibre til telekommunikation er også lavet af silica. Det er et primært råmateriale til mange keramik, såsom lertøj, stentøj og porcelæn. Hovedingrediensen i sandstøbning til fremstilling af et stort antal metalkomponenter i ingeniør- og andre applikationer. Silica er et almindeligt tilsætningsstof i produktionen af fødevarer. Anslået 95% af produceret siliciumdioxid forbruges i byggebranchen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2230°C |
| Kemisk navn eller materiale | Silicon(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 1710°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Fused Lump |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 60.09 |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 2.2-2.6 |