Få mere at vide
Silicium(IV)oxid, mikrokrystallinsk
Beschreibung
Til fremstilling af glas, keramik og slibemidler, i vandfiltrering, i kosmetik, farmaceutiske produkter og gummi, som en termisk isolatorSilica bruges til fremstilling af glas til vinduer, drikkeglas, drikkevareflasker og mange andre materialer. Optiske fibre til telekommunikation er lavet af silica. Det bruges også som råmateriale til mange keramik, såsom lertøj, stentøj og porcelæn. Derudover er silica et almindeligt tilsætningsstof i produktionen af fødevarer og farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Specifications
| Kogepunkt | 2230 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Silicon(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 1710 °C |
| Navn note | 98,5-99% mikrokrystallinsk silicium i form af kvarts |
| Farve | Brun til hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 kg |
| Analyseprocentområde | 99.5% |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand og syrer. Opløselig i HF. Meget let opløselig i alkalier |
| IUPAC navn | dioxosilan |
| Show More |