Få mere at vide
Silicium(IV)oxid, 99% (metalbasis)
Beskrivelse
Silicium(IV)oxid bruges til fremstilling af glas til vinduer, drikkeglas, drikkevareflasker og mange andre materialer. Optiske fibre til telekommunikation er lavet af silica. Det bruges også som råmateriale til mange keramik såsom lertøj, stentøj og porcelæn. Derudover er silica et almindeligt tilsætningsstof i produktionen af fødevarer og farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2230 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Silicon(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 1710 °C |
| Farve | Brun til hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99,5 % (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand og syrer. |
| IUPAC navn | silandion |
| Formel vægt | 60.09 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Silicon(IV) oxide
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Quartz