Få mere at vide
Silicium(IV)oxid, 99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11309249
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11309249 1 kg 1kg
11319249 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309249 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088316.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2279.70 DKK
    1826.65 DKK / 1kg
    Spare 453.05 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60,08 g/mol
Silicium(IV)oxid bruges til fremstilling af glas til vinduer, drikkeglas, drikkevareflasker og mange andre materialer. Optiske fibre til telekommunikation er lavet af silica. Det bruges også som råmateriale til mange keramik såsom lertøj, stentøj og porcelæn. Derudover er silica et almindeligt tilsætningsstof i produktionen af fødevarer og farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14808-60-7
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kogepunkt 2230 °C
Kemisk navn eller materiale Silicon(IV) oxide
Smeltepunkt 1710 °C
Farve Brun til hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,5 % (metalbasis)
Tæthed 2.2-2.6
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand og syrer.
IUPAC navn dioxosilan
Formel vægt 60.09