Få mere at vide
Silicon(IV) oxide, 30% in Ethylene glycol, colloidal dispersion, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058713
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 11304758
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043093.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMIL O=[Si]=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Silicon (IV) oxide
Navn note Colloidal dispersion
Farve Hvid
Fysisk form Particles in Liquid
Mængde 1 kg
Lineær formel SiO2
IUPAC navn dioxosilan
Formel vægt 60.09
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 30% in Ethylene glycol
Lugt Sweet
Tæthed 1.3 g/mL