Få mere at vide
Silicon(IV) oxide, 30% in Ethylene glycol, colloidal dispersion, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324758
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 11324758
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043094.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som natriumstabiliserende modion til fremstilling af katalytiske silicabærere.
Anvendes som natriumstabiliserende modion til fremstilling af katalytiske silicabærere. Anvendes også i glasfremstilling, støberisandstøbning, metallurgisk fluxsand, keramisk sand, gasgenvinding, maling og belægninger, filtreringssand, kromatografisk søjlebehandling, træbehandling, blæk, tørremidler og pulvermetalstøbning. Det er den vigtigste gateway i elektroniske industrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon(IV) oxide
Fysisk form Particles in Liquid
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 60.09
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 30% in Ethylene glycol
Emballage Plastflaske