Få mere at vide
Silicium(IV) nitrid, elektronisk kvalitet, 99,85 % (metalbasis), 90+% alfafase
Beschreibung
Siliciumnitridlejer er både fuldkeramiske lejer og keramiske hybridlejer med kugler i keramik og løbebaner i stål. Siliciumnitridkeramik har god stødbestandighed sammenlignet med anden keramik. Siliciumnitrid bruges til vippearmspuder for mindre slid, turbolader for lavere inerti og mindre motorforsinkelse og i udstødningsgasreguleringsventiler for øget acceleration.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Silicon (IV) nitride |
| Smeltepunkt | 1900 °C (sublimering) |
| Navn note | ≥90% alfafase |
| Farve | Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 3.2 g/mL |
| Lineær formel | Si3N4 |
| Mehr anzeigen |